特点
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
制造商/商品名称
Cerilliant®
浓度
1.0 mg/mL in methanol
技术
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
应用
forensics and toxicology
包装形式
single component solution
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1O
InChI
1S/C12H18O/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9,13H,1-4H3
InChI key
OLBCVFGFOZPWHH-UHFFFAOYSA-N
基因信息
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562) , GABRD(2563) , GABRE(2564) , GABRG1(2565) , GABRG2(2566) , GABRG3(2567) , GABRP(2568) , GABRQ(55879)
一般描述
法律信息
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
靶器官
Eyes
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
49.5 °F - closed cup
闪点(°C)
9.7 °C - closed cup