特點
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
濃度
1.0 mg/mL in methanol
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
應用
forensics and toxicology
格式
single component solution
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CN1CC[C@]23[C@H]4Oc5c(O)ccc(C[C@@H]1[C@@H]2C=C[C@@H]4O)c35
InChI
1S/C17H19NO3/c1-18-7-6-17-10-3-5-13(20)16(17)21-15-12(19)4-2-9(14(15)17)8-11(10)18/h2-5,10-11,13,16,19-20H,6-8H2,1H3/t10-,11+,13-,16-,17-/m0/s1
InChI 密鑰
BQJCRHHNABKAKU-KBQPJGBKSA-N
基因資訊
human ... OPRM1(4988)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
吗啡是一种天然的酚类生物碱,常被用于止痛和抗炎。吗啡以 MS Contin®、Kadian®、Oramorph® 和 Roxanol 等商品名销售,由于其应用广泛、成瘾性高,也是一种常见的滥用消遣性药物。
應用
- 使用电化学测定吗啡的差分脉冲伏安法在极低体积溶液中开发水凝胶修饰碳糊电极(HCPE)
- 结合磁性分子印迹固相萃取(MMISPE)和高效液相色谱(HPLC)进行尿液中吗啡的定量分析
- 使用基于 Pt 纳米颗粒修饰碳纳米角(CNHs@PtNP)传感器对人体尿液和血清样品中的吗啡和 3,4-亚甲基二氧甲基苯丙胺(MDMA)进行电化学检测与测量
- 使用稳定性指示高效液相色谱法结合光电二极管阵列检测器同时测定吗啡和散装纳曲酮及其复合固体剂型
- 通过红外(IR)光谱和透射电子显微镜(TEM)分析柠檬酸盐覆盖金纳米颗粒(AuNP)聚集的差异,进而对人血清和尿液样本中的吗啡和布洛芬进行比色估计
特點和優勢
- 完全符合 ISO/IEC 17025 和 ISO 17034 认证
- 附综合分析证书(CoA),包括稳定性、均匀性、浓度准确性、不确定性和可追溯性数据
- 通过实时稳定性研究严格测试,以确保准确性和保质期
- 使用合格的精密天平进行重量准备,以确保最小不确定性
- 氩气环境下火焰密封,装入安瓿以便长期保存
- 提供方便的 DEA 豁免格式,以提高实验室效率
法律資訊
相關產品
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup
其他客户在看
商品
Although both biphenyl and phenyl-hexyl phases can resolve these compounds, the former exhibits excellent peak shape and substantially less silanol-derived ion exchange activity.
实验方案
-THC solution, 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material
为了使用β-葡糖醛酸酶优化水解,必须对每种待分析的葡糖苷酸代谢物进行某些因素的评估,例如孵育时间、温度、水解pH、酶源和酶浓度。
Optimize β-glucuronidase hydrolysis for glucuronide metabolite analysis considering factors like time, temperature, pH, and enzyme concentration.