主要文件
NMID913
Fencamine
NMI Australia
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H28N6O2
CAS号:
分子量:
384.48
UNSPSC代码:
41116107
等级
certified reference material
表单
solid
制造商/商品名称
NMI Australia
技术
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
应用
forensics and toxicology
包装形式
neat
储存温度
room temp
InChI
1S/C20H28N6O2/c1-14(13-15-9-7-6-8-10-15)23(2)12-11-21-19-22-17-16(24(19)3)18(27)26(5)20(28)25(17)4/h6-10,14H,11-13H2,1-5H3,(H,21,22)
InChI key
PDTADBTVZXKSJM-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)