Merck
452521
Sigma-Aldrich
酞菁铁(III)-4,4′,4′′,4′′′-四磺酸,与氧气的混合物 单钠盐 水合物
Dye content 80 %
别名:
酞菁铁络合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C32H15FeN8O14S4Na · xH2O
分子量:
942.60 (anhydrous basis)
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
solid
品質等級
成份
Dye content, 80%
mp
>300 °C (lit.)
λmax
635 nm
SMILES 字串
O.[Na+].O=O.OS(=O)(=O)c1ccc2c3nc(nc4n5[Fe-]n6c(nc7nc(nc5c8cc(ccc48)S([O-])(=O)=O)c9ccc(cc79)S(O)(=O)=O)c%10ccc(cc%10c6n3)S(O)(=O)=O)c2c1
InChI
1S/C32H16N8O12S4.Fe.Na.O2.H2O/c41-53(42,43)13-1-5-17-21(9-13)29-33-25(17)37-30-22-10-14(54(44,45)46)2-6-18(22)27(34-30)39-32-24-12-16(56(50,51)52)4-8-20(24)28(36-32)40-31-23-11-15(55(47,48)49)3-7-19(23)26(35-31)38-29;;;1-2;/h1-12H,(H4-2,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52);;;;1H2/q-2;2*+1;;/p-1
InChI 密鑰
LGPKILMWHLVKJQ-UHFFFAOYSA-M
應用
  • 基于四磺酸酞菁介导的电子转移的均相光电化学硫化氢传感器:Wang 等人进行的该研究(2020)探索了酞菁铁(III)四磺酸钠盐作为光电化学硫化氢传感器中介质的用途。该传感器具有高灵敏度和稳定性,展现了其在环境监控和工业过程中的潜在用途(Wang et al., 2020)。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)