Merck
45810
Supelco
乙硫苯威砜
PESTANAL®, analytical standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H15NO4S
CAS号:
分子量:
257.31
Beilstein:
1988595
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
產品線
PESTANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
agriculture
environmental
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCS(=O)(=O)Cc1ccccc1OC(=O)NC
InChI
1S/C11H15NO4S/c1-3-17(14,15)8-9-6-4-5-7-10(9)16-11(13)12-2/h4-7H,3,8H2,1-2H3,(H,12,13)
InChI 密鑰
IOPTXXRNXCPJGO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法律資訊
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)