Merck
D-117
Supelco
顺式 -4,7,10,13,16,19-二十二碳六烯酸标准液
500 μg/mL in ethanol, certified reference material, Cerilliant®
别名:
DHA
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H32O2
CAS号:
分子量:
328.49
Beilstein:
1715505
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
表单
liquid
特点
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
制造商/商品名称
Cerilliant®
浓度
500 μg/mL in ethanol
技术
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
应用
clinical testing
包装形式
single component solution
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCC(O)=O
InChI
1S/C22H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16,18-19H,2,5,8,11,14,17,20-21H2,1H3,(H,23,24)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-,19-18-
InChI key
MBMBGCFOFBJSGT-KUBAVDMBSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
对于正常的大脑生长和
功能所必须的一种Omega-3脂肪酸,二十二碳六烯酸(DHA),在细胞抗炎和促炎过程中起着重要的信号转导作用。通过GC/MS或LC-MS/MS方法分析二十二碳六烯酸以及其他脂肪酸的水平,以对接受饮食疗法治疗的线粒体或过氧化物酶体紊乱的患者进行监测。该认证的峰值溶液®适合用作原料,
在基于质谱的DHA测试应用中制备线性标准品、校准物或对照,例如评估心血管疾病风险和脂肪酸缺乏症,以及在营养保健品和膳食补充剂中检测和定量DHA。
法律信息
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
57.2 °F - closed cup
闪点(°C)
14.0 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)