特点
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
包装
ampule of 1 mL
制造商/商品名称
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IB (Portugal)
浓度
1.0 mg/mL in methanol
技术
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
应用
forensics and toxicology
包装形式
single component solution
运输
wet ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CN1[C@H]2CC[C@@H]1[C@H]([C@H](C2)OC(=O)c3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C16H19NO4/c1-17-11-7-8-12(17)14(15(18)19)13(9-11)21-16(20)10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11-14H,7-9H2,1H3,(H,18,19)/t11-,12+,13-,14+/m0/s1
InChI key
GVGYEFKIHJTNQZ-RFQIPJPRSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
苯甲酰爱康宁是可卡因的初级代谢产物,也是确定吸食可卡因的主要生物标记物。苯甲酰爱康宁也是处方药 Esterom 中的主要药物成分,Esterom 是一种局部镇痛药,用于缓解肌肉疼痛。
应用
- 开发和确认用于测定115份收缴样品中可卡因产品的可卡因、两种主要降解产物以及常见掺杂剂的高效液相色谱-二极管阵列检测器(HPLC-DAD)方法
- 采用整体分子印迹聚合物(MIP)固相微萃取(SPME)和之后的紫外检测分析人尿样品中的苯甲酰爱康宁
- 通过疏水相互作用-串联质谱法(HILIC-MS/MS)分离和测定头发样品中的可卡因及其代谢产物― 苯甲酰爱康宁、芽子碱甲酯和可卡乙碱
- 通过超高效液相色谱-串联质谱法(UHPLC-MS/MS)评估干血斑(DBS)中的可卡因、苯甲酰爱康宁、 可卡乙碱、芽子碱甲酯(EME)和去甲可卡因
- 通过超高压液相色谱--电喷雾电离(UPLC-ESI)和三重四极杆串联质谱进行尸体血样中甲苯噻嗪、游离吗啡、6 -乙酰吗啡、可待因、可卡因和苯甲酰爱康宁的多残留分析。
特点和优势
- 经ISO/IEC 17025 和ISO 17034认证进行全面表征
- 随附全面的分析证书(CoA),标明稳定性、均匀性、浓度准确性、不确定性和可追溯性
- 通过实时稳定性研究进行严格测试以确保准确性和有效期
- 采用确认合规的精密天平以重力测定法制备,以确保最低的不确定性
- 装入安瓿并在氩气氛围下火焰密封以确保长有效期
- 以便捷、DEA赦免的形式提供以提高实验室效率
法律信息
相关产品
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
靶器官
Eyes,Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
49.5 °F - closed cup
闪点(°C)
9.7 °C - closed cup
其他客户在看
商品
Analysis of 20 pharmaceutical compounds in calf serum using Supel™ Swift HLB SPE cartridge for cleanup and LC-MS determination and another commercially available HLB cartridge for comparison.