主要文件
900108E
Avanti
15β-PGF2α
ethanol solution, Avanti Research - A Croda Brand
别名:
Prostaglandin F2α (15 beta epimer)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H34O5
CAS号:
分子量:
354.48
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352211
NACRES:
NA.25
方案
>99% (TLC)
表单
ethanol solution
包装
pkg of 1 × 1 mg
制造商/商品名称
Avanti Research - A Croda Brand
浓度
250 μg/mL in ethanol
脂质类型
neutral lipids
neutral glycerides
运输
dry ice
储存温度
−20°C
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (900108E-1MG)
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
55.4 °F
闪点(°C)
13 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)