Merck
880147P
Avanti
N-TETAMINE-pSar45-Maleimide
Avanti Research - A Croda Brand
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C170H289N47O48
分子量:
3759.40
UNSPSC代码:
12352211
NACRES:
NA.21
方案
>99% (TLC)
表单
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg (880147P-10MG)
制造商/商品名称
Avanti Research - A Croda Brand
应用
advanced drug delivery
运输
dry ice
储存温度
−20°C
应用
Drug Delivery
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)