Merck
870333P
Avanti
C2:0 L-carnitine-d9
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
Acetyl L-carnitine-d9
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H8D9NO4
分子量:
212.29
UNSPSC代码:
12352211
NACRES:
NA.21
方案
>99% (TLC)
表单
powder
包装
pkg of 1 x 1 mg
制造商/商品名称
Avanti Research - A Croda Brand
运输
dry ice
储存温度
−20°C
应用
Lipidomics
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870333P-1MG)
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)