描述
n-octyl-β-D-glucopyranoside
化驗
>99% (contains <0.2% alpha isomer, TLC)
形狀
powder
分子量
292.37 g/mol
包裝
pkg of 1 × 1 g (850511P-1g)
pkg of 1 × 5 g (850511P-5g)
製造商/商標名
Avanti Research™ - A Croda Brand
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC[C@H]1O[C@@H](OCCCCCCCC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C14H28O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-19-14-13(18)12(17)11(16)10(9-15)20-14/h10-18H,2-9H2,1H3/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
InChI 密鑰
HEGSGKPQLMEBJL-RKQHYHRCSA-N
一般說明
正-辛基-β-D-葡萄糖苷 (βOG) 是一种非离子型除垢剂。它具有8个碳疏水尾。
辛基葡萄糖苷是一种可渗析的非离子型除垢剂,用于功能性溶解和纯化膜蛋白。
應用
正辛基-β-D-葡萄糖苷适于在25°C下,研究其在α-环糊精和β-环糊精溶液中的自扩散系数。
生化/生理作用
正辛基-β-D-葡萄糖苷(βOG)有助于提取、溶解和变性膜蛋白。辛基葡糖苷具有多种用途,包括:重建离子通道,溶解酶并将蛋白质掺入脂质体中。此外,非离子除垢剂剂复合物也用于蛋白质结晶研究。它主要用于重组蛋白的表达和纯化。
包裝
20 mL透明玻璃螺旋盖瓶 (850511P-1g)
30 mL棕色螺旋盖宽口玻璃瓶 (850511P-5g)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
A single beta-octyl glucoside molecule induces HIV-1 Nef dimer formation in the absence of partner protein binding
Testing, 13(2), e0192512-e0192512 (2018)
Interactions between n-octyl and n-nonyl beta-D-glucosides and alpha-and beta-cyclodextrins as seen by self-diffusion NMR
Journal of Colloid and Interface Science, 281(1), 218-224 (2005)
APOBEC3G is incorporated into virus-like particles by a direct interaction with HIV-1 Gag nucleocapsid protein
The Journal of Biological Chemistry, 279(33), 34083-34086 (2004)