包裝
pkg of 1 × 1 mL (880128C-10mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (880128C-25mg)
pkg of 1 × 20 mL (880128C-500mg)
pkg of 1 × 4 mL (880128C-100mg)
製造商/商標名
Avanti Research™ - A Croda Brand 880128C
濃度
10 mg/mL (880128C-10mg)
10 mg/mL (880128C-25mg)
25 mg/mL (880128C-100mg)
25 mg/mL (880128C-500mg)
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO/C=C\N)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.
一般說明
應用
- 制备胺功能化囊泡
- 制备小单室囊泡
- 制备脂质体
包裝
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Liver,Kidney
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash