Merck
840475P
Avanti
18:1(Δ9-顺式)PG
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
1,2-二-(9Z-十八烯酰)--甘油-3-磷酸-(1′ rac 甘油)(钠盐);DOPG;比例 (18:1 (9Z)/18:1 (9Z))
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C42H78O10PNa
CAS号:
分子量:
797.03
分類程式碼代碼:
51191904
NACRES:
NA.25
描述
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt)
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 1 g (840475P-1g)
pkg of 2 × 100 mg (840475P-200mg)
pkg of 5 × 100 mg (840475P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (840475P-25mg)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質類型
cardiolipins
phospholipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
一般說明
磷酸甘油 (PG) 也称为甘油磷脂。是膜双层的重要组成部分。它具有甘油的三碳骨架,两个长链脂肪酸,酯化成甘油的碳 1 和碳 2 上的羟基,以及酯化成甘油的 C3 羟基的磷酸。在所有细胞的膜中发现高水平含量,在脂肪储存中发现低水平含量。1,2-二油酰--甘油-3-磷酸-(1′-外消旋甘油)(DOPG)/18:1(Δ9-顺)PG 在其头基上有两个羟基。是一种阴离子脂质。
應用
18:1(Δ9-Cis)PG 已被用于:
  • 制备巨大单层膜囊泡 (GUV)
  • 制备 200 nm 大单层膜囊泡 ( LUV )
  • 作为天然巨噬细胞膜的补充,生成带有人工修饰电荷的膜脂质体
生化/生理作用
磷酸甘油 (PG)/甘油磷脂在细胞信号传导系统中起关键作用。也充当细胞膜中蛋白质的锚。
包裝
5 mL 透明玻璃密封安瓿 (840475P-200 mg)
5 mL 透明玻璃密封安瓿 (840475P-25 mg)
5 mL 透明玻璃密封安瓿 (840475P-500 mg)
60 mL 琥珀色广口螺旋盖玻璃瓶 (840475P-1g)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Membrane Structure and Dynamics
Cell Biology, 227- 239 (2017)
Lipids
Medical Biochemistry, 99- 119 (2017)
Isoeugenol has a non-disruptive detergent-like mechanism of action
Hyldgaard M, et al.
Frontiers in Microbiology, 6, 754-754 (2015)
Morten Hyldgaard et al.
Frontiers in microbiology, 6, 754-754 (2015-08-19)
Isoeugenol is an essential oil constituent of nutmeg, clove, and cinnamon. Despite isoeugenol's promising antimicrobial activity, no studies have yet investigated its mode of antibacterial action at the molecular level. The aim of this study is to clarify isoeugenol's antibacterial
Using protein-fatty acid complexes to improve vitamin D stability
Pedersen JN, et al.
Journal of Dairy Science, 99(10), 7755-7767 (2016)