生物源
synthetic
品質等級
化驗
≥97.0% (TLC)
形狀
solid
官能基
amine
脂質類型
phosphoglycerides
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(COP(O)(=O)OCCN)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C41H78NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(43)47-37-39(38-49-51(45,46)48-36-35-42)50-41(44)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,39H,3-16,21-38,42H2,1-2H3,(H,45,46)/b19-17-,20-18-
InChI 密鑰
MWRBNPKJOOWZPW-CLFAGFIQSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
生化/生理作用
包裝
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
商品
By altering the physicochemical properties, smart or intelligent drug delivery systems can be designed to deliver therapeutic molecules on-demand. Learn more about the application of stimuli-responsive materials in drug delivery.
通过调整的理化特性,药物递送系统可根据需要设计为可递送治疗分子的智能系统。了解有关刺激响应材料药物递送应用的更多信息。