主要文件
700299O
Avanti
Farnesol
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
(2E,6E)-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H26O
CAS号:
分子量:
222.37
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352211
NACRES:
NA.25
表单
oil
包装
package of 1 × 25 mg
制造商/商品名称
Avanti Research - A Croda Brand
运输
dry ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
OC\C=C(\CC\C=C(\CCC=C(C)C)/C)/C
InChI key
CRDAMVZIKSXKFV-YFVJMOTDSA-N
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (700299O-25MG)
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
象形图
Exclamation markEnvironment
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)