方案
99% (TLC)
表单
powder
包装
package of 1 × 10 mg
制造商/商品名称
Avanti Research™ - A Croda Brand
脂质类型
bile acids
运输
dry ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H40O3/c1-15(4-9-22(26)27)19-7-8-20-18-6-5-16-14-17(25)10-12-23(16,2)21(18)11-13-24(19,20)3/h15-21,25H,4-14H2,1-3H3,(H,26,27)/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,23+,24-/m1/s1
InChI key
SMEROWZSTRWXGI-HVATVPOCSA-N
包装
5 mL棕色玻璃螺旋盖小瓶(700218P-10MG)
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2