方案
>99% (HPLC)
表单
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (699854P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (699854P-5mg)
制造商/商品名称
Avanti Research™ - A Croda Brand
应用
vaccine development
运输
dry ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
O[C@H]([C@@H](CO[C@@H]([C@@H]1NC(C[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)CCCCCCCCCCC)=O)O[C@H](CO)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@@H]1O)O[C@H](O)[C@@H]2NC(C[C@H](O)CCCCCCCCCCC)=O)[C@@H]2OC(C[C@H](O)CCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C68H129N2O19P.H3N/c1-5-9-13-17-21-25-26-30-34-38-42-46-59(76)85-54(45-41-37-33-29-24-20-16-12-8-4)49-58(75)69-61-64(79)65(89-90(81,82)83)55(50-71)87-68(61)84-51-56-63(78)66(88-60(77)48-53(73)44-40-36-32-28-23-19-15-11-7-3)62(67(80)86-56)70-57(74)47-52(
InChI key
KREAPURBNFKEHO-BNSRHSNQSA-N
生化/生理作用
通过水解对二磷酸类脂A进行结构修饰产生MPLA(单磷酸类脂A),并已知可降低其毒性。MPLA是一种脂多糖衍生物,作为免疫调节剂,无毒。因此,它可用作疫苗佐剂。MPLA诱导的免疫反应是组织特异性的。它增强了宿主′对内毒素诱导效应的抵抗力。它还减少感染期间细胞因子的产生。
包装
2 mL琥珀色玻璃钳口盖瓶(699854P-1mg)
2 mL琥珀色玻璃钳口盖瓶(699854P-5mg)
其他说明
仅供R&D使用。 不可用于药物、家庭或其他用途。
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
No data available
闪点(°C)
No data available
The cytokine response to lipopolysaccharide does not predict the host response to infection
Fensterheim BA, et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 198(8), 3264-3273 (2017)
Monophosphoryl lipid A induces protection against LPS in medullary thick ascending limb through a TLR4-TRIF-PI3K signaling pathway
Watts III BA, et al.
American Journal of Physiology: Renal Physiology, 313(1), F103-F115 (2017)