描述
non-ionic
表单
paste
组成
free macrogoly% (27.0 - 39.0 g/100g (%))
杂质
acetic acid (≤ 0.5 g/100g (%))
water (≤ 0.5 g/100g (%))
≤0.05% acetic acid
≤0.05% water
≤1 mg/kg ethylene oxide ((ppm))
≤1 mg/kg ethylene oxide
≤1 mg/kg nickel ((ppm))
≤1 mg/kg nickle
≤10 mg/kg dioxane ((ppm))
≤10 mg/kg dioxane
≤10 mg/kg heavy metals
≤620 mg/kg Diethylene glycol
≤620 mg/kg diethylene glycol ((ppm))
≤620 mg/kg ethylene glycol ((ppm))
≤620 mg/kg ethylene glycol
<10 mg/kg heavy metals ((ppm))
灼烧残渣
(≤ 0.3 g/100g (%))
pH值(酸碱度)
5.0-7.0 (1 g/10 mL in H2O)
mp
25 - 30 °C (77 - 86 °F)
酸值
≤1.0 mg KOH/g
羟基值
90‑110 mg KOH/g
碘值
≤2.0 g I2/100 g
过氧化值
≤3.0 meq/kg
皂化值
53‑63 mg KOH/g
溶解性
water: 200 g/L at 30 °C (86 °F)
密度
1.048 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
1.03 g/cm3 at 60 °C (140 °F)
痕量阴离子
<1 ppm (Ethylene Oxide)
<10 ppm (Dioxane)
痕量阳离子
Ni: <1 ppm
heavy metals: <10 ppm
应用
sample preservation
SMILES字符串
C(CCCCC(CCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)O)CCCCC(=O)O
InChI
1S/C47H94O19/c48-15-17-53-19-21-55-23-25-57-27-29-59-31-33-61-35-37-63-39-41-65-43-45-66-44-42-64-40-38-62-36-34-60-32-30-58-28-26-56-24-22-54-20-18-52-16-11-7-6-9-13-46(49)12-8-4-2-1-3-5-10-14-47(50)51/h46,48-49H,1-45H2,(H,50,51)
InChI key
CYAMZYIUAHNTBO-UHFFFAOYSA-N
一般描述
应用
- 聚乙二醇12羟基硬脂酸酯已用于:
- 溶解于地塞米松(DEX),以将其腹腔注射到小鼠体内,测试其握力,进而测量肌肉力量
- 以罗氟司特制剂治疗家兔和豚鼠,以研究臭氧诱导的剧烈咳嗽(hypertussive)反应的机制和药理敏感性
- 溶解非奈利酮,以进行口服应用的体内研究