Merck
330282P
Avanti
Clickable Cholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C29H45NO6
分子量:
503.67
UNSPSC代码:
12352211
NACRES:
NA.26
方案
>99% (TLC)
表单
powder
包装
pkg of 1 × 5 mg (330282P-5MG)
制造商/商品名称
Avanti Research - A Croda Brand
运输
dry ice
储存温度
−20°C
应用
Click Chemistry
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)