制造商/商品名称
Multisorb 02-00039AG105
长度 × 宽度
3/4 in. × 1 7/16 in.
重量
1 g (desiccant)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
MiniPax®包装盒结构紧凑,非常耐用,无粉尘且不起毛,具有高的水蒸气透过率和可控制的孔隙率。包装占用空间小,吸湿能力强。
由聚乙烯纤维片材形成的包膜具有高湿强度,并且对气体和气味均具有渗透性。说明 MiniPax® 含有氯化钴,不得用于食品或制药用途。
由聚乙烯纤维片材形成的包膜具有高湿强度,并且对气体和气味均具有渗透性。说明 MiniPax® 含有氯化钴,不得用于食品或制药用途。
- 紧凑-MiniPax®包装盒的外形小巧紧凑,可节省空间并减少最少的产品量。其扁平轮廓消除了与胶囊或药丸的任何潜在混淆
- 最大的表面暴露-仅两端的超窄密封裙边使MiniPax®包装盒的整体尺寸具有异常大的吸附表面积
- 整体式窗-整体式透明条可观察所含的吸附剂,并有效地使用指示性干燥剂,以显示何时已吸附湿气,应更换干燥剂
法律信息
MiniPax is a registered trademark of Multisorb Technologies, Inc.
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3