主要文件
Z681490
BriskHeat® beaker heater insulator
fits beaker size, 1,000 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41102405
NACRES:
NB.76
特点
fits beaker size 1,000 mL
制造商/商品名称
BriskHeat
高度
114 mm
4.5 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
  • Silicone impregnated cloth facing and liner
  • ¼ in. fiberglass insulation
  • Hook and loop closure
法律信息
BriskHeat is a registered trademark of BriskHeat Corp.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)