主要文件
Z681466
BriskHeat® beaker heater insulator
fits beaker size, 250 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41102405
NACRES:
NB.76
特点
fits beaker size 250 mL
制造商/商品名称
BriskHeat
高度
3 in.
76 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
  • Silicone impregnated cloth facing and liner
  • ¼ in. fiberglass insulation
  • Hook and loop closure
法律信息
BriskHeat is a registered trademark of BriskHeat Corp.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)