主要文件
Z653209
Julabo® economy series refrigerated/heating circulators
F12-ED, AC/DC input 230 V AC, temp. range -20-100 °C
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41100000
特点
CE compliant
制造商/商品名称
F12-ED
Julabo 9116612
存货情况
available only in EU
温度测量范围
-20 - 100 °C
参数
-20-100 °C temp. range
0.35 bar pump pressure
15 L/min pump flow
冷却能力
100 W (at 0 °C)
160 W (at 20 °C)
加热容量
2 kw
宽度 × 长度 × 高度
20 cm × 36 cm × 56 cm
bath opening W × L × depth
13 cm × 15 cm × 13 cm
容量
4.5 L
体积
4.5 L
4500 mL
重量
22 kg
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
  • Compact design
  • Low noise operation
  • Proportional cooling control for powerful models
  • Removable venting grid for convenient cleaning to maintain cooling performance. No ventilation grids on sides
  • Automatic shut-down in case of disturbance
  • Front drain accessibility
  • Adjustable high temperature cut out/dry running protection
法律信息
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)