主要文件
Z548677
Sigma-Aldrich
Aldrich® addition funnel
capacity 500 mL, joint: ST/NS 24/40
别名:
funnel glass, glass funnel, glass funnels
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121809
NACRES:
NB.43
接合处
joint: ST/NS24/40
高度
430 mm
容量
500 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Cylindrical style with 2 mm PTFE stopcock (4 mm for 500 mL capacity).
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)