主要文件
Z610224
Hirschmann® 容量移液管,AS 级
capacity 1 mL , 0.007 mL accuracy
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121500
NACRES:
NB.01
物料
soda-lime glass
特点
class AS
包装
pack of 12 ea
制造商/商品名称
Hirschmann 1340133
存货情况
not available in USA and Canada
高度
300 mm
容量
1 mL , 0.007 mL accuracy
颜色
amber graduations
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
通过带日期的批量号验证其合格性,适合用 DIN ISO 9000 标准管理的实验室。
法律信息
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)