主要文件
Z740923
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials volumetric pipette, class A, meets ASTM E 969
capacity 5 mL, tol. 0.010 mL, white
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121500
NACRES:
NB.01
物料
borosilicate glass
特点
class A
包装
pack of 12 ea
制造商/商品名称
Sigma-Aldrich
tol. measuring range
0.010 mL
容量
5 mL
颜色
white
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Borosilicate glass, reusable, volumetric pipets, Calibrated to contain. Permanent white fill mark and capacity mark. Color coded. Meets Class A, ASTM E 969 specifications.
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)