主要文件
CLS710010
Pyrex® 移液管,A 级,标注色码,可重复使用
volume 10 mL, accuracy: 0.02 mL
别名:
pipet
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121500
NACRES:
NB.43
物料
glass
特点
class A
graduation
包装
case of 12 ea
pack of 12 ea
制造商/商品名称
Corning 7100-10
Corning 7100
体积测量范围
10 mL, accuracy: 0.02 mL
长度
429 mm
容量
10 mL
颜色
red
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
钢化顶部和尖端。红色刻度和标记,标注色码,ASTM E 969。
其他说明
按照针对容量测试的 ASTM E 694 以及针对容量器具校正的 ASTM E 542 规定的 A 级公差制造。
法律信息
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)