主要文件
Z609811
Bohlender PTFE tubing
I.D. × O.D. 8.0 mm × 9.5 mm, L 10 m
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41105108
NACRES:
NB.35
包装
pkg of 10 m
制造商/商品名称
Bohlender
存货情况
not available in USA and Canada
内径 × 外径
8.0 mm × 9.5 mm
长度
10 m
壁尺寸
0.75 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)