描述
spirit-filled
特點
subdivision 1.0 °C
製造商/商標名
Thermco Products, Inc.
溫度測量範圍
-10-200 °C
長度
305 mm
浸没深度
76 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Thermometers are completely sealed in PTFE to contain liquid and glass if breakage occurs.
法律資訊
Thermco is a registered trademark of Thermco Products, Inc.