主要文件
Z561622
Thermco® deep immersion thermometer
temperature -10-250 °C, immersion L 305 mm, PTFE coated
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41112303
NACRES:
NB.79
描述
spirit-filled
特点
subdivision 1.0 °C
制造商/商品名称
Thermco Products, Inc.
温度测量范围
-10-250 °C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Extended immersion for deep flasks or kettles.
法律信息
Thermco is a registered trademark of Thermco Products, Inc.
相关产品
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)