主要文件
Z277940
Sigma-Aldrich
Dual scale bi-metal thermometer
temperature -5-+50 °C, accuracy: 1 °F/C
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41112303
NACRES:
NB.79
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
HB Instruments 9/4852
温度测量范围
-5-+50 °C, accuracy: 1 °F/C
柱尺寸
8 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
  • 2 in. dial
  • °C/°F scales
  • Recalibration adjustment feature
相关产品
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)