主要文件
Z544167
Molymod® Atoms and Bonds
Carbon, no. of holes, 4, diam. 23 mm, angle, 109.5
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
60104506
NACRES:
NB.17
特点
angle 109.5
no. of holes 4
制造商/商品名称
Molymod
直径
23 mm
颜色
black
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
1PAK = 10EA
10PAK = 10 x 1PAK or 100EA
法律信息
Molymod is a registered trademark of Spiring Enterprises Ltd.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)