特点
no. of atoms 257
no. of bonds 160
制造商/商品名称
Molymod MMS-007
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
高质量的Molymod分子模型组合可供学生、教师和研究人员使用。亦可以使用其他模型组合进行升级或定制,有关详细信息,请访问sigma-aldrich.com,并在我们的搜索引擎中输入 Molymod 。
比例为2.8 cm= 100 pm(开放式)和1.45 cm = 100 pm(紧凑型,半空间填充)。该组合包含标准颜色编码的塑料原子中心(粘合孔设置在适当的角度)、粘接环、以及塑料储存盒。
组合的图表表示的是学生组合。
有关组合内容的详细说明请参见我们的 选择指南 。
比例为2.8 cm= 100 pm(开放式)和1.45 cm = 100 pm(紧凑型,半空间填充)。该组合包含标准颜色编码的塑料原子中心(粘合孔设置在适当的角度)、粘接环、以及塑料储存盒。
组合的图表表示的是学生组合。
有关组合内容的详细说明请参见我们的 选择指南 。
100 hydrogen atom-links, 10 hydrogen (ll), 68 carbon (ll, lll, lV), 40 oxygen (l, ll), 34 nitrogen (ll, lll, lV), 2 sulphur (ll), 6 phosphorus (lV), 2 metal (lV, Vl), Links: 150 non-vis colourless & 10 ‘V′-links
法律信息
Molymod is a registered trademark of Spiring Enterprises Ltd.