特点
no. of atoms 52
no. of bonds 38
制造商/商品名称
Molymod MMS-009
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
14氢(l)、6碳(1V)、7氧(II,1V)、3氮(III,1V)、2硫(II,VI)、2磷(III,V)、6卤素(1)、 8金属(l,ll,lll,lV,V1)、4棕色(lll,lV,V,V1)、3单对2D桨(米色)链接:20中(灰色)、5中(紫色)、12长且灵活(灰色)
高质量的Molymod分子模型组合可供学生、教师和研究人员使用。亦可以使用其他模型组合进行升级或定制,有关详细信息,请访问sigma-aldrich.com,并在我们的搜索引擎中输入 Molymod 。
比例为2.8 cm= 100 pm(开放式)和1.45 cm = 100 pm(紧凑型,半空间填充)。该组合包含标准颜色编码的塑料原子中心(粘合孔设置在适当的角度)、粘接环、以及塑料储存盒。
组合的图表表示的是学生组合。
有关组合内容的详细说明请参见我们的 选择指南 。
比例为2.8 cm= 100 pm(开放式)和1.45 cm = 100 pm(紧凑型,半空间填充)。该组合包含标准颜色编码的塑料原子中心(粘合孔设置在适当的角度)、粘接环、以及塑料储存盒。
组合的图表表示的是学生组合。
有关组合内容的详细说明请参见我们的 选择指南 。
法律信息
Molymod is a registered trademark of Spiring Enterprises Ltd.