Merck
Z530352
Sigma-Aldrich
Aldrich® reaction vessel bubbler
joint: ST/NS 29/32
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
接合處
joint: ST/NS29/32
容量
5-7 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Excellent for closing off a reaction vessel from the atmosphere.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC