主要文件
Z510351
Sigma-Aldrich
Vigreux distilling column
bottom joint: ST/NS 14/20
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161600
NACRES:
NB.43
接合處
joint: ST/NS bottom14/20
相关类别
一般說明
Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)