主要文件
Z164011
Sigma-Aldrich
Aldrich® fractional distillation head
with Vigreux indents
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104812
NACRES:
NB.43
一般描述
<ST/>14/20 and 24/40 male joints and <ST/>14/20 female joint.
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)