主要文件
Z122475
Sigma-Aldrich
Aldrich® Micro Vigreux column
Unjacketed, effective L 190 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
接合處
joint ST/NS14/20
內徑 × 內徑
10 mm × 12 mm
有效長度
190 mm
相关类别
一般說明
Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
其他說明
Fits Aldrich All-in-One Lab Glassware Kit
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)