主要文件
Z509205
观察镜
O.D. 40 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.43
物料
concave
soda-lime glass
无菌性
non-sterile
包装
pkg of 12 ea
制造商/商品名称
Sigma-Aldrich
外径
40 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
凹形、透明退火钠钙玻璃,具有火抛光边缘。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)