主要文件
Z243213
微量刮勺
L 6 5/8 in., stainless steel, rod diam. 0.09 in.
别名:
laboratory spoon, micro spoon, small sample spoon
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122403
NACRES:
NB.35
物料
stainless steel
包装
pack of 2 ea
长度
6 5/8 in.
棒直径
0.09 in.
相关类别
一般描述
弯头和勺。一端是弯曲的尖头(3 1/2 mm宽)。另一端是V形尖勺。总长:6 5/8" (170 mm)。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)