主要文件
Z508543
Sigma-Aldrich
Ace polished shaft
diam. × L 10 mm × 690 mm, with button
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103800
NACRES:
NB.72
物料
glass
特点
for flask size 12 ‑ 22 L
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Ace Glass 8075-15
直径× 长度
10 mm × 690 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)