实验室搅拌与混合
搅拌棒和刮铲
搅拌棒和刮铲可用于手动混合溶液。其中,搅拌棒应根据大小和材质进行选用。PTFE和聚丙烯搅拌子可高压灭菌,并具有良好的耐热性。聚乙烯和钢棒兼具耐化学性和耐高温性。硼硅酸盐玻璃棒可用于常规搅拌,或用于会与塑料或钢起反应的混合物。实验室刮铲则可用于铲取和刮擦,并具有各种形状的头部以容纳具有不同水平沉淀物的不同容器或样品。在研究实验室和工业实验室中,混合过程用于混匀、溶解等用途。有许多种设备可用于搅拌和混合溶液与样品。
涡旋仪
涡旋混合仪利用圆周运动在液体和流体中形成涡旋,从而使溶液能够均匀混合。该类仪器具有触摸激活或连续涡旋两种操作模式,并可选固定和可调速度,以及能支持从小管到较大平板等各种不同类型容器的磁力平台。涡旋仪或轨道摇床的轨道直径决定了可以使用的容器类型。较小的3 mm轨道适用于微孔板、微量离心管和其他小型容器。15 mm - 25 mm的中型轨道适合用于细胞培养皿、烧瓶和烧杯。更大的轨道(> 30 mm)则推荐用于大体积或较宽的容器。
磁力搅拌子
应根据形状、大小和材质来选用磁力搅拌子。
形状
搅拌子的形状会影响搅拌的程度以及与容器的兼容性。
- 圆形搅拌子通常用于平底烧杯和容器。
- 枢轴型搅拌子在其中心处有一个枢轴,可减少振动和摩擦,并能在底部弯曲或不平整的容器中正常工作。
- 球形搅拌子可用于小管和小瓶中。
- 椭圆搅拌子是用于圆底烧杯的理想选择。
- 十字形旋转搅拌子可在高速下稳定搅拌,推荐用于湍流溶液或带有沉淀的溶液。
- 冠状搅拌子可用于比色杯或试管中。
- 骨形搅拌子推荐用于底部略凸的容器中。
- 三角形搅拌子适合于刮擦并防止沉淀,推荐在需要增加湍流进行搅拌时使用。
尺寸
搅拌子应足够小,以便在搅拌过程中不会碰到容器壁。相对而言,尽可能大的搅拌子能带来更强的动力和更好的混合。为了防止在烧瓶侧面卡住,弯曲的容器需要较小的搅拌子。
材料
磁力搅拌子通常由铝、镍和钴的合金制成。钐钴搅拌子能更好地配合磁力搅拌器或搅拌罩内部的搅拌磁铁进行使用。搅拌子通常会涂有PTFE,从而具有较高的耐化学性和耐高温性。涂层材料应与样品相兼容。
磁力搅拌器和搅拌罩
根据一个或两个选择标准选择有效的搅拌器或搅拌加热器,但是要记住以下变量才能为您的应用获得最佳配置:
准确性和稳定性。基本的模拟设备不能精确控制搅拌速度,但是在不需要精确控制时,它们确实带来了经济性、可靠性和易用性。对于需要精确控制搅拌速度的应用,带有电子反馈控制的装置可以提供最高的准确性和稳定性。微处理器控制器可以监控搅拌速度,并针对系统相对于设定点的变化进行自动补偿。尽管成本更高,但是这些精确的控制器可以保持特定的搅拌速度,从而获得可重复性更高的结果。
体积:搅拌器和搅拌加热器有许多不同的尺寸和配置,从小型的单容器设备到大容量的多单元设备不一而足。专为多个容器同步搅拌和加热而设计的装置可以为最多9个容器提供独立搅拌控制器。
粘度:所有搅拌器的磁耦合强度并不都是一样的。一种驱动磁铁和搅拌子的组合能否有效地搅拌给定溶液与多个变量有关,例如驱动磁铁的形状和大小,搅拌子的形状和大小,搅拌子和驱动磁铁之间的距离, 容器的形状和大小,目标搅拌速度以及溶液的粘度。搅拌较为粘稠的溶液需要磁耦合强度更高的装置:选择具有更大驱动磁铁(长度> 12厘米)的搅拌器、大功率电机以及可容纳更长搅拌子的容量。
传统电机与感应驱动器:传统拉式磁电机(pull magnet motor)有诸多问题,它们随时间流逝会磨损而需要维护,并且在长期搅拌时会产生大量热量。2MAG搅拌器使用的感应驱动器没有运动部件,因此没有磨损且无需维护,因为它们是扁平的而且节省空间,非常适合机器人技术,因为它们产生的热量极少,因此是温度敏感型样品的理想选择,并且可配备远程控制器以增加功能性并实现完全浸没。
摇床和辊筒
各种振动动作可能令人困惑,但每种动作都有自己的特点。轨道摇床以圆周运动的形式移动,是许多分子生物学应用的理想选择,可防止在液体表面形成“皮”。旋转运动是轻柔地旋转试管、烧瓶或瓶中的样品。有些还具有可调节的倾斜度,可以选择旋转角度。它们缓慢而温和的混合意味着它们非常适合于脆弱的样品。 平板摇床可以提供2维或3维摇动运动。它们也提供轻柔、一致的混合,通常与微孔板或样品瓶和管架一起使用。它们是免疫测定、血液样品、细胞悬浮液和印迹的理想选择。波动摇床用于剪切敏感型液体,例如ELISA、DNA提取、蛋白质合成和杂交。大多数型号都具有可变的速度和倾斜角度。
叶轮和搅拌叶片
当与兼容的轴或叶片组合使用时,叶轮可使用剪切力、涡旋或通气来混合样品。应基于流动方式、直径、粘度和材质来选用叶轮。轴向流动推荐用于液体混合。径向流动可提供较高的剪切力和湍流,推荐用于分散和乳液混合。切向流动则推荐用于混合高粘度的样品。叶轮通常由不同等级的不锈钢或PTFE制成,适用于会涉及到严苛或腐蚀性样品的应用。
顶置式搅拌器
顶置式搅拌器置于样品之上,并使用叶轮来混合样品。应基于搅拌速度、体积、扭矩和粘度来选用顶置式搅拌器。推荐采用较高的扭矩来混合较高粘度的混合物。顶置式搅拌器提供多种选项,包括可逆的定向搅拌、编码自动关机、数据记录和过载/过热保护。