主要文件
Z413240
Sigma-Aldrich
Aldrich® Vigreux column
Unjacketed, effective L 150 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104812
NACRES:
NB.43
接合处
joint ST/NS24/40
内径 × 外径
19 mm × 22 mm
有效长度
150 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
Jacketed version is pictured.
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)