主要文件
SYNC101100
Synthware Vigreux distillation column
joint: ST/NS 14/20, L 100 mm
别名:
Synthware C101100, distilling column, fractional column
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.51
接合处
joint: ST/NS14/20
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Synthware C101100
长度
100 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Column length is measured from the highest to lowest indent in the column.
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)