Merck
实验室用泵
KDS 多通道注射泵
实验室泵是用于流体输送和计量的装置。它们可在 色谱层析、样品制备和试剂分配等诸多应用中精确控制流体的流速。实验室泵有多种类型,包括蠕动泵、注射泵、活塞泵和隔膜泵。泵的选择取决于具体应用和实验要求。
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
真空泵
实验室真空泵用于科学研究和分析测试,在蒸馏装置、真空烘箱、旋转蒸发仪、真空过滤、真空抽吸、凝胶干燥、印迹和冷冻干燥等实验室设备中创造并保持真空环境。实验室真空泵可分为两大类:油封泵和无油泵油封泵,如旋片泵,需使用油作为润滑剂和密封液。无油泵,如隔膜泵和涡旋泵,不需要用油。在真空干燥样品或质谱分析等需要避免油污染的应用中,有时会首选无油泵。
Vacuubrand 真空泵
Vacuubrand 隔膜真空泵常用于连续、无油输送气体和蒸汽。这种泵泵速高、极限真空度极低,既提供适用于非腐蚀性材料的标准型号,也有耐化学品的型号,对腐蚀性气体和蒸汽具有很强的抵抗力。
Vacuubrand 旋片真空泵功率强,结构紧凑,能实现出色的极限真空度。它们采用优化的循环润滑,可大幅延长维护及机油检查的间隔时间。
Milliflex Oasis® 过滤泵
Milliflex Oasis®泵用于制药环境中的水和生物负载分析。 
抽吸泵
实验室抽吸泵是生物实验室常用的基本工具。它们被用来抽吸各种实验后的残留液体,包括细胞培养基中的废液、离心管中离心后的上清液、96 孔板中的残留液体等。这些泵还可作为安全的收集系统,用于处理重要液体、危险病原体以及被列为生物危害III 级或 IV 级的废弃物。实验室抽吸器的原理是在抽吸头内形成负压,通过大气压力挤压将抽吸头外的材料吸入抽吸器装置内,从而达到抽吸效果。
ASPIRE™ 真空抽吸器
ASPIRE 实验室抽吸器在其坚固紧凑的底座内集成了一个安静、免维护的泵。真空度完全可调并通过压力表显示,可实现对抽吸速度的完全控制。ASPIRE泵是实验室各种吸液应用的理想选择,比如从组织培养容器或平板中移除培养基和上清液。
吸水器
这种传统的真空装置也称为水龙头抽吸器,与水槽的水龙头连接,利用文丘里效应,在冷水流下时形成真空。有多种版本可选:标准聚乙烯管设计,可以带或不带减压接头,以及Chapman 漩涡球型设计,在吸入管中带有一个正向作用阀,以防止压力降低时发生回流。
蠕动泵
蠕动泵通常也称为滚轮泵,是一种通过旋转滚轮压缩和解压软管以输送流体的变容真空泵。滚轮产生一系列压力波,使流体通过管道,流体与泵部件之间并没有任何接触。这种设计使蠕动泵非常适合输送对污染敏感的流体以及腐蚀性、磨损性或粘性流体。
多通道蠕动泵
多通道蠕动泵应用广泛,包括发酵、生物培养、化学合成和馏分收集等。该泵可实现多达 99 级的流量编程。此外,通过零流量编程,无需使用计时器即可轻松开关泵。
Preciflow 蠕动泵
传统蠕动泵经常会因流速下降、管道抽吸进气或机械断裂而导致工艺中断,造成时间和经济损失。为了解决这些问题,Preciflow 蠕动泵基于 20 年的实验室经验脱颖而出,系统地纠正了这些在其他泵中存在的缺陷。这种泵性能卓越、结构紧凑、可靠性高,集实用性、精确性和高性价比于一身。
注射泵
注射泵是一种使用注射器输送流体的变容真空泵。注射器与电机连接,电机带动柱塞,推送或抽吸液体流经与注射器末端连接的管道或针头。这种设计可以精确控制分配液体的流速和体积,也使注射泵非常适合需要精确计量的实验室和医疗应用。注射泵通常用于校准、给药、稀释、配药、定量、乳化、输药/撤药应用、微流体研究和高效液相色谱 (HPLC)。
KDS 注射泵
KD Scientific 注射泵为实验室环境中自动输送液体和气体提供了一种经济实惠的液体处理方式。KD Scientific 拥有最全面的经济型输液泵、注射泵和具有输液和抽液功能的注射泵产品线,以其质量、可靠性和实惠价格享誉全球。
鼓式泵
鼓式泵是将液体从大型容器(如桶)输送到较小容器的装置。在实验室环境中,鼓式泵可用于将化学品和其他液体从大型储存桶分配到较小的容器中,供实验或分析使用。鼓式泵专为安全、高效地输送液体而设计,通常由一个电动泵头、一条用于输送液体的软管或管道以及一个用于分配液体的喷嘴或出水口组成。
Metal 鼓式泵
该泵由碳钢制成,包括一个带有接地线和夹子的PTFE 泵。该泵可用于分配 溶剂 和非腐蚀性液体。