Merck
Z284092
Sigma-Aldrich
Double Spinfin® magnetic stirring bar
size 25 mm × 22 mm
别名:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
材料
PTFE-coated (double fin)
PTFE-coated
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Bel-Art F37126-0001
長度
25 mm
直徑
22 mm
尺寸
25 mm × 22 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Disks have fins on top and bottom for complete agitation.
法律資訊
Spinfin is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP