Merck
Z189847
Sigma-Aldrich
Spinplus® magnetic stirring bar
size 3/8 in. × 3/8 in.
别名:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
物料
PTFE-coated
cross PTFE-coated bar
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Bel-Art F37144-0038
长度
9.5 mm
直径
4.7 mm
尺寸
3/8 in. × 3/8 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Cross-shaped bars create a deep vortex for stable operations.
法律信息
Spinplus is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)