Merck
Z265241
Supelco
薄层色谱饱和滤纸片
size 10 cm × 10 cm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115711
NACRES:
NC.07
包装
pkg of 100 ea
制造商/商品名称
Analtech 8106
技术
thin layer chromatography (TLC): suitable
尺寸
10 cm × 10 cm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
在展开槽内放置浸有溶剂的滤纸片,有助于确保溶剂蒸汽在展开环境中快速均匀地达到饱和。滤纸片可以提高重现性并降低"边缘效应"。
相关产品
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)