主要文件
Z243906
Supelco
Aldrich® TLC 展开水槽,柱形
glass tank, O.D. × H 6.5 cm × 10.5 cm
别名:
TM=["Aldrich"] Cylindrical Tank
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115711
NACRES:
NC.07
技术
thin layer chromatography (TLC): suitable
外径 × 高度
6.5 cm × 10.5 cm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
可用作染色室。用玻璃制成,有盖。紧凑的尺寸可获得良好的平板能见度和最少的溶剂消耗。
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
替代部件
产品编号
说明
价格
相关产品
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1