主要文件
Z248207
Sigma-Aldrich
J-KEM® basic temperature controller
Model 210, temperature -50-200 °C
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41112303
AC/DC输入
120 V AC
120 V / 1200 watts, 10 A (model 210 and 210/T)
220-240 V / 1200 watts, 5 A (model 310)
特点
thermocouple type K
for mantles upto 5 L
制造商/商品名称
Model 210
温度测量范围
-50-200 °C
accuracy: 0.1 °C (1 mL to 12 L)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Without timer.
法律信息
J-KEM is a registered trademark of J-KEM Electronics, Inc.
相关产品
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)